Learn More
Di-n-propyl Phthalate, TRC
Codice prodotto. 30012297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012297 10 g 10g
30009474 50 g 50g
17970545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012297 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49242510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131-16-8
Formula molecolare C14 H18 O4
Molecular Weight (g/mol) 250.29
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipropyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester (9CI), Phthalic acid, dipropyl ester (6CI,7CI,8CI), Di-n-Propyl phthalate, Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate, Dipropyl phthalate, NSC 15314, Phthalic acid dipropyl ester, Phthalic acid, bis-propyl ester
IUPAC Name dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
Specifications
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-propyl ester
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
Peso formulazione 250.1205
Percent Purity >95%