Learn More
Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid |
| CAS | 17026-42-5 |
| Formula molecolare | C18H14O8 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, (+)-Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid, (+)-O,O'-Dibenzoyl-(2S,3S)-tartaric Acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic Acid, NSC 97424 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 358.3 |
| Peso formulazione | 358.0689 |