Learn More
Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid, TRC
Codice prodotto. 30360277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360277 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41732510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid
CAS 17026-42-5
Formula molecolare C18H14O8
Quantità 10 g
Sinonimo (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, (+)-Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid, (+)-O,O'-Dibenzoyl-(2S,3S)-tartaric Acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic Acid, NSC 97424
InChI Formula InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 358.3
Peso formulazione 358.0689