Learn More
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Trihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10365810 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10365810
Marca: Fisher Chemical P/5248/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 16788-57-1
Formula molecolare H7K2O7P
Molecular Weight (g/mol) 228.22
Numero MDL MFCD00149926
InChI Key XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC Name dipotassium;hydrogen phosphate;trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Colore White
pH 8.5 to 9.6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 228.23g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica