Learn More
di-Potassium hydrogen phosphate, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10010470 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10010470 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10010470 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0242.1000
Laboratory Reagent
Specifica
Punto di fusione 340°C
CAS 11-4-7758
pH 8.5 to 9.6 (5% Solution at 25°C)
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 100.5%
Formula molecolare HK2O4P
Numero MDL MFCD00011383
Sinonimo di-Potassium hydrogen orthophosphate , Dibasic Potassium Phosphate , Potassium phosphate dibasic , Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate) , Potassium hydrogen phosphate
InChI Key ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name dipotassium hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 174.17
Identificazione Passes Test
Perdita all'essiccatura max. 1.0% (at 105°C)
Densità 2.3 g/cm³ (20°C)