Learn More
Di(propylene glycol) methyl ether, 99%, pure, mixture of isomers
Codice prodotto. 10696070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696070 5 L Plastic drum 5L
10897451 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10696070 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 428200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    200.00€ / 5L
    Risparmia 18.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 34590-94-8 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34590-94-8
Formula molecolare C7H16O3
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Numero MDL MFCD00059604
Specifica
Materiale o nome chimico Di(propylene glycol) methyl ether
Nota nome Mixture of isomers
Punto di fusione -80.0°C
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 180.0°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. sum of isomers (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CH3O(CH2)3O(CH2)3OH
Quantità 5 L
Indice di Merck 15, 3384
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with benzene
Viscosità 4 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 99%
Grado Pure