Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate 0.25M Solution, Certified, for HPLC, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10503484 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503484 500 mL Flacone in vetro rivestito in plastica 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10503484 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/7650/PB08
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
CAS 7558-79-4
pH 9.1
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Formula molecolare HNa2O4P
Numero MDL MFCD00003496
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Peso formulazione 141.98g/mol