Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Anhydrous, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
HNa2O4P, CAS Number-7558-79-4, disodium orthophosphate, acetest, disodium hydrogen phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, disodium phosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt, soda phosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, 3kg, CHEBI:34683, White
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| pH | 8.7 to 9.3 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 5 kg |
| IUPAC Name | disodio; idrogenofosfato |
| Peso formulazione | 141.96g/mol |
| Imballaggio | Fusto in plastica |