Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10214020 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10214020 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10786491 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10050530 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10214020 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4480/60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodium hydrogen phosphate
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Colore White
pH 8.7 to 9.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 141.96g/mol