Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10676652 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676652 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10666652 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10132830 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10676652 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4450/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    106.00€ / 1kg
    Risparmia 45.00€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Di-sodio idrogeno ortofosfato diidrato, certificato AR per analisi, Fisher Chemical, quantità: 500 g, confezione: recipiente per polveri in plastica, CAS: 10028-24-7, bianco, punto di fusione: 243 °C, formula molecolare: H5Na2O6P, peso molecolare: 177,987, pH: 8,7 - 9,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10028-24-7
Formula molecolare H5Na2O6P
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Numero MDL MFCD00149182
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 243°C
Colore White
pH 8.7 to 9.4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 177.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica