Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10122880 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10122880 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10756301 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10316440 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10122880 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4440/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.75€
    43.40€ / 500g
    Risparmia 16.35€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Identificatori chimici
CAS 10028-24-7
Formula molecolare H5Na2O6P
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Numero MDL MFCD00149182
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 243°C
Colore White
pH 8.7 to 9.4
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 177.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica