Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dihydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10776491 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776491 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10776491 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4460/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 243°C
CAS 10028-24-7
Colore White
pH 8.7 to 9.4
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare H5Na2O6P
Numero MDL MFCD00149182
Sinonimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Peso formulazione 177.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica