Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10656462 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10656462 1 kg 1kg
10458610 500 g 500g
10182730 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10656462 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10039-32-4
Formula molecolare H25Na2O16P
Molecular Weight (g/mol) 358.137
Numero MDL 149181
InChI Key DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 35°C
pH 9.0 to 9.4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 358.13g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica