Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate, for HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280943 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30280943 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280943 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T076500500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    39.10€ / 500mL
    Risparmia 256.90€
    86% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate
CAS 7558-79-4
Forma fisica Liquid or Solid
Quantità 500 mL
Molecular Weight (g/mol) 141.96 g/mol
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25 M
Imballaggio Plastic Coated Glass Bottle