Learn More
di-Sodium tetraborate decahydrate, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10417850 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10417850 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10417850 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0270.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.53€
    68.81€ / 1kg
    Risparmia 21.72€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs
Specifica
Punti di ebollizione 320°C (1013 hPa)
Punto di fusione 75°C
CAS 1303-96-4
pH 9.0 to 9.6
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 103.0%
Formula molecolare B4H20Na2O17
Numero MDL MFCD00149193
Sinonimo Sodium tetraborate decahydrate , Borax tetra
InChI Key OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
IUPAC Name disodium decahydrate oxoboranyl ({oxido[(oxoboranyl)oxy]boranyl}oxy)boronate
Molecular Weight (g/mol) 381.36
Identificazione Passes Test
Densità 1.73 g/cm³ (20°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate