Learn More
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10477650 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477650 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10020430 250 g Recipiente per polveri in plastica 250g
10294540 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10192540 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10477650 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/7040/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.42€
    81.00€ / 500g
    Risparmia 14.42€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Formula molecolare B4Na2O7·10H2O
Numero MDL 149193
Specifica
Punto di fusione 75°C
Colore White
pH 9
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 381.36g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.