Learn More
Di-tert-butyl azodicarboxylate, 97%
Codice prodotto. 15790859 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15790859 100 g Bottiglia in vetro 100g
10029171 5 g Bottiglia in vetro 5g
10519613 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15790859 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366921000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 870-50-8 | C10H18N2O4 | 230.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X Bond Formation (Halogen), Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-50-8
Formula molecolare C10H18N2O4
Molecular Weight (g/mol) 230.26
InChI Key QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
Sinonimo di-tert-butyl azodicarboxylate, di-tert-butylazodicarboxylate, di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate, azodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, di-tert-butyl azodicarboxylate dbad, pubchem17548, n-tert-butoxycarbonyl imino tert-butoxy formamide, tert-butyl tert-butyl oxycarbonyl diazenyl formate, n-tert-butoxy carbonyl imino tert-butoxy formamide, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 6034084
IUPAC Name tert-butyl (NE)-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylimino]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl azodicarboxylate
Punto di fusione 90.0°C to 92.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CO2NNCO2C(CH3)3
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane and other chlorinated,solvents
Peso formulazione 230.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-tert-butyl azodicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-tert-butyl azodicarboxylate