Learn More
Di-tert-butyl Azodicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30370502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370502 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370502 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4279501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl Azodicarboxylate
CAS 870-50-8
Formula molecolare C10H18N2O4
Quantità 1 g
Sinonimo Azodicarboxylic Acid Di-tert-butyl Ester, Bis(1,1-dimethylethyl)azodicarboxylate, DBAD, Di-tert-butyl Azodicarboxylate, Di-tert-butyl Azodiformate, Di-tert-butyl Diazodicarboxylate, NSC 109889
InChI Formula InChI=1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
SMILES O=C(/N=N/C(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name di-tert-butyl (E)-diazene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 230.26
Peso formulazione 230.13