Learn More
Di-tert-butyl Azodicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30378843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378843 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378843 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD427950100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl Azodicarboxylate
CAS 870-50-8
Formula molecolare C10H18N2O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Azodicarboxylic Acid Di-tert-butyl Ester, Bis(1,1-dimethylethyl)azodicarboxylate, DBAD, Di-tert-butyl Azodicarboxylate, Di-tert-butyl Azodiformate, Di-tert-butyl Diazodicarboxylate, NSC 109889
InChI Formula InChI=1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
SMILES O=C(/N=N/C(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name di-tert-butyl (E)-diazene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 230.26
Peso formulazione 230.13