Learn More
Di-tert-Butyl Disulfide, TRC
Codice prodotto. 30370933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49374525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl disulfide
CAS 110-06-5
Formula molecolare C8 H18 S2
Quantità 25 g
Sinonimo Disulfide, bis(1,1-dimethylethyl), tert-Butyl disulfide (6CI,8CI), Bis(1,1-dimethylethyl) disulfide, 2,2,5,5-Tetramethyl-3,4-dithiahexane, 2-(tert-Butyldisulfanyl)-2-methylpropane, Bis(tert-butyl)disulfide, Di-tert-butyl disulfide, NSC 677434, t-Butyl disulfide
InChI Formula InChI=1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
SMILES CC(C)(C)SSC(C)(C)C
IUPAC Name 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-methyl-propane
Molecular Weight (g/mol) 178.36
Peso formulazione 178.085