Learn More
Di-tert-butyl malonate, 98%
Codice prodotto. 10764204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10764204 50 g 50g
10700482 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10764204 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406620500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-16-2
Numero MDL MFCD00008810
InChI Key CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
IUPAC Name ditert-butyl propanedioate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl malonate
Punto di fusione -7°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9660g/mL
Punti di ebollizione 110°C to 111°C (22.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H20O4
Formula lineare CH2(CO2C(CH3)3)2
Indice di rifrazione 1.4175 to 1.4195
Quantità 50 g
Beilstein 02, III, 1621
Fieser 01,210
Indice di Merck 15, 3041
Gravità specifica 0.966
Molecular Weight (g/mol) 216.28
Peso formulazione 216.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid