Learn More
Di-tert-butyl peroxide, 99%
Codice prodotto. 10367071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367071 100 g Plastic bottle 100g
10778152 5 g Plastic bottle 5g
10607963 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10367071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349931000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-05-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-05-4
Formula molecolare C8H18O2
Molecular Weight (g/mol) 146.23
Numero MDL MFCD00008803
InChI Key LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d
PubChem CID 8033
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl peroxide
Punto di fusione -30°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 109°C to 110°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3COOC(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3880 to 1.39
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 3508
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
IUPAC Name 2-(tert-butylperoxy)-2-methylpropane
Viscosità 0.9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 146.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-tert-butyl peroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Perossido organico Tipo E e F
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.