Learn More
Di-tert-butyl Peroxide, TRC
Codice prodotto. 30381764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381764 2 mL
30375918 10 mL
30374912 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30381764 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4952932ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-05-4
Formula molecolare C8H18O2
Molecular Weight (g/mol) 146.23
IUPAC Name 2-tert-butylperoxy-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl Peroxide
Quantità 2 mL
InChI Formula InChI=1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Peso formulazione 146.1307