Learn More
Di-tert-butyl phosphite, 96%
Codice prodotto. 13468658 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13468658 5 g Bottiglia in vetro 5g
13458658 1 g Bottiglia in vetro 1g
13478658 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13468658 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449390050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13086-84-5 | C8H18O3P | 193.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13086-84-5
Formula molecolare C8H18O3P
Molecular Weight (g/mol) 193.20
Numero MDL MFCD00014999,MFCD00014999
InChI Key GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 21959072
IUPAC Name ditert-butyl phosphite
SMILES CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl phosphite
Densità 0.9950g/mL
Punti di ebollizione 66°C to 68°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 163°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)3CO]2P(O)H
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.995
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 193.2
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-tert-butyl phosphite