Learn More
Di-tert-butyl Phosphite, TRC
Codice prodotto. 30378522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378522 10 g
30371905 5 g
30378038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30378522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42951510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13086-84-5
Formula molecolare C8H19O3P
Molecular Weight (g/mol) 194.21
Sinonimo Phosphonic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Phosphonic Acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl Phosphonate
IUPAC Name 2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxyphosphonoyloxy]propane
SMILES CC(C)(C)OP(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl Phosphite
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Peso formulazione 194.1072