Learn More
Di-tert-butylchlorophosphine, 96%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10794945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794945 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10794945 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427280500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butylchlorophosphine
CAS 13716-10-4
Punto di fusione 2.0°C to 3.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C8H18ClP
Formula lineare [(CH3)3C]2PCl
Numero MDL MFCD00008815
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.95
Sinonimo di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
InChI Key MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
IUPAC Name ditert-butyl(chloro)phosphane
Molecular Weight (g/mol) 180.66
PubChem CID 139566
Peso formulazione 180.66
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid