Learn More
Di-tert-butyltin dichloride, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10227330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10227330 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10227330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 316740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyltin dichloride
CAS 19429-30-2
Punto di fusione 39°C to 43°C
Colore White
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H18Cl2Sn
Formula lineare [(CH3)3C]2SnCl2
Numero MDL MFCD00009854
Quantità 1 g
Sinonimo di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
InChI Key PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
IUPAC Name ditert-butyl(dichloro)stannane
Molecular Weight (g/mol) 303.842
PubChem CID 88053
Peso formulazione 303.83
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals