Learn More
Di-tert-octyl Disulfide (>80%), TRC
Codice prodotto. 30386119
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30386119 2.5 g
30381609 250 mg
30387963 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386119 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4821552.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29956-99-8
Formula molecolare C16H34S2
Molecular Weight (g/mol) 290.57
IUPAC Name 2,2,4-trimethyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yldisulfanyl)pentane
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)SSC(C)(C)CC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-octyl Disulfide
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H34S2/c1-13(2,3)11-15(7,8)17-18-16(9,10)12-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Peso formulazione 290.2102