Learn More
Di(tetrahydropyran-4-yl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10596134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10596134 1 g Amber Glass Bottle 1g
10173134 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10596134 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08504DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1080028-76-7
Formula molecolare C10H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 185.267
Numero MDL MFCD11841081
InChI Key WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
PubChem CID 33589627
IUPAC Name N-(oxan-4-yl)oxan-4-amine
SMILES C1COCCC1NC2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Di(tetrahydropyran-4-yl)amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.27
Percent Purity 97%