Learn More
Diacerein
Codice prodotto. 15425949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15425949 5 g 5g
15415949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15425949 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63775.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Interleukin-1 inhibitor | CAS: 13739-02-1 | C19H12O8 | 368.30 g/mol
Interleukin-1 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13739-02-1
Formula molecolare C19H12O8
Molecular Weight (g/mol) 368.30
Numero MDL MFCD00468030
InChI Key TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
PubChem CID 26248
IUPAC Name 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Diacerein
Punto di fusione 217°C to 218°C
Colore Yellow
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,2960
Peso formulazione 368.29
Forma fisica Powder