Learn More
Diacetazotol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468866
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16468866
Marca: Medchem Express HYB2187
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Diacetazotol inhibits dioxin-induced ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity with IC50 of 75±4 nM. Diacetazotol extracts from patent US20070032458, compound 3.
Diacetazotol inhibits dioxin-induced ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity with IC50 of 75±4 nM. Diacetazotol extracts from patent US20070032458, compound 3.
Tekniske data
Materiale o nome chimico Diacetazotol
CAS 83-63-6
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H19N3O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Diacetotoluide
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (323.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C(C)=O)C1=CC=C(/N=N/C2=CC=CC=C2C)C=C1C)=O
Molecular Weight (g/mol) 309.36
Peso formulazione 309.36
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.