Learn More
Diacetone acrylamide, 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10623162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10623162 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10623162 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Diacetone acrylamide
Nota nome 99%
CAS 2873-97-4
Punto di fusione 53°C to 57°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H15NO2
Formula lineare CH2CHC(O)NHC(CH3)2CH2C(O)CH3
Numero MDL MFCD00008788
Quantità 5 g
Sinonimo diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
InChI Key OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
IUPAC Name N-(2-methyl-4-oxopentan-2-yl)prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 169.22
PubChem CID 17888
Peso formulazione 169.23
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diacetone acrylamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico