Learn More
Diacetone Alcohol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone |
| Quantità | 25 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 116.0837 |