Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diacetone-D-glucose, 98+%
Codice prodotto. 10745371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745371 25 g Plastic bottle 25g
10182280 100 g Plastic bottle 100g
13428308 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10745371 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 112010250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 582-52-5
Formula molecolare C12H20O6
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Numero MDL MFCD00005544
InChI Key KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Sinonimo 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
IUPAC Name (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diacetone-D-glucose
Nota nome 98+%
Punto di fusione 107.0°C to 110.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 31,155
Indice di Merck 15,2968
Condizione di rotazione specifica − 11.00 (20.00°C c=5,EtoH)
Rotazione specifica − 11.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,alcohol,acetone,and warm ether
Peso formulazione 260.28
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder