Learn More
(Diacetoxyiodo)benzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (Diacetoxyiodo)benzene |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 321.9702 |