Learn More
Diacetyl 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Butanedione |
| CAS | 431-03-8 |
| Nomi componenti o analita | 2,3-Butanedione |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H6 O2 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=O)C |
| Vedi altri risultati |