Learn More
Diacetyl, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10050060 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
100mL, Amber glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10050060 100mL, Amber glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10050060 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/0250/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 431-03-8
Punto di fusione -4°C
Colore Yellow
pH 3.2
Punti di ebollizione 88°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C4H6O2
Numero MDL 8756
Quantità 100 mL
InChI Key QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C(C)=O
IUPAC Name butane-2,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Peso formulazione 86.09g/mol
Forma fisica Liquid