Learn More
Diacetylfluorescein, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diacetylfluorescein |
| CAS | 596-09-8 |
| Nomi componenti o analita | Diacetylfluorescein |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C24 H16 O7 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1 |
| Vedi altri risultati |