Learn More
Diacetylfluorescein, Mikromol™
Codice prodotto. 17911376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911376 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1533.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diacetylfluorescein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diacetylfluorescein
CAS 596-09-8
Nomi componenti o analita Diacetylfluorescein
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H16 O7
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
InChI Formula InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
IUPAC Name (6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 416.38
Quantità 100 mg
Peso formulazione 416.0896 g/mol