Learn More
Diaion™ UBA100(Cl), ion exchange resin, cross-linked, strongly basic gel type, 1.3 meq/ml on PS-DVB, Thermo Scientific™
Power industry condensate demineralization, metal recovery, catalysis
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046938.A1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15454095
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
500-600μm Beads
Cross-linked, strongly basic gel type, 1.3meq/mL on PS-DVB
1 kg
Diaion™ UBA100 (Cl), ion exchange resin
500 to 600μm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti