Learn More
Diaion™ UBK08(Na), ion exchange resin, 8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0 meq/ml on PS-DVB, Thermo Scientific™
Softening, metal recovery, amino acid separation, sugar refining
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046772.A1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15424085
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
550-650μm Beads
8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0meq/mL on PS-DVB
1 kg
Diaion™ UBK08 (Na), ion exchange resin
550 to 650μm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti