Learn More
Dialifos, TRC
Codice prodotto. 30366767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366767 250 mg 250mg
30360202 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30366767 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD416123250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10311-84-9
Formula molecolare C14 H17 Cl N O4 P S2
Molecular Weight (g/mol) 393.85
Sinonimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Dialifor, Dialifos, Dialiphor, Dialiphos, Hercules 14503, O,O-Diethyl S-(2-chloro-1-phthalimidoethyl) phosphorodithioate, S-(2-Chloro-1-phthalimidoethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate, Torak
IUPAC Name 2-(2-chloro-1-diethoxyphosphinothioylsulfanylethyl)isoindole-1,3-dione
SMILES CCOP(=S)(OCC)SC(CCl)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dialifos
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H17ClNO4PS2/c1-3-19-21(22,20-4-2)23-12(9-15)16-13(17)10-7-5-6-8-11(10)14(16)18/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
Peso formulazione 393.0025