Learn More
Diallyl disulfide, tech. 80%, remainder mainly diallyl sulfide and diallyl trisulfide
Codice prodotto. 11387556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387556 25 g 25g
11377556 5 g 5g
11397556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387556 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11106.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Diallyl disulfide, 80%, C6H10S2, CAS Number-2179-57-9, diallyldisulfide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propene, 2-propenyl disulphide, diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 100g | CAS: 2179-57-9 | C6H10S2 | 146.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2179-57-9
Formula molecolare C6H10S2
Molecular Weight (g/mol) 146.27
Numero MDL MFCD00008656
InChI Key PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyldisulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 2-propenyl disulphide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propene
PubChem CID 16590
ChEBI CHEBI:4488
IUPAC Name 3-(prop-2-enyldisulfanyl)prop-1-ene
SMILES C=CCSSCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Diallyl disulfide
Densità 1.008
Punti di ebollizione 180°C to 190°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123°F)
Odore Garlic-like
Note percentuale saggio remainder mainly diallyl sulfide and diallyl trisulfide
Formula lineare CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.541
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1699241
Peso formulazione 146.27
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diallyl disulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diallyl disulfide