Learn More
Diallyl Disulphide (Technical grade, >80%), TRC
Codice prodotto. 30354672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30354672 1 g 1g
30363678 100 g 100g
30364878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30354672 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4160351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2179-57-9
Formula molecolare C6 H10 S2
Molecular Weight (g/mol) 146.27
Sinonimo Diallyl Disulphide, Allyl Disulfide
IUPAC Name 3-(prop-2-enyldisulfanyl)prop-1-ene
SMILES C=CCSSCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl Disulfide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Peso formulazione 146.0224