Learn More
Diallyl Phthalate-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phthalic acid, bis-allyl ester D4 |
| CAS | 2514944-45-5 |
| Formula molecolare | C14 D4 H10 O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Phthalic Acid, Bis-allyl Ester D4 (phenyl D4), Diallyl Phthalate-d4, Diallyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC=C)c(C(=O)OCC=C)c1[2H] |
| IUPAC Name | bis(prop-2-enyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 250.2832 |
| Peso formulazione | 250.1143 |