missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diallylacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diallylacetic Acid |
| CAS | 99-67-2 |
| Formula molecolare | C8 H12 O2 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 2-(2-Propen-1-yl)-4-pentenoic acid, 2-Allyl-4-pentenoic acid, 1,6-Heptadiene-4-carboxylic acid, 2-(2-Propenyl)-4-pentenoic acid, Di-2-propenylacetic acid, Diallylacetic acid, Valproic Acid Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C(CC=C)CC=C |
| IUPAC Name | 2-prop-2-enylpent-4-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.18 |
| Peso formulazione | 140.0837 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?