Learn More
Diallyldibutyltin, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11354567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354567 0.5 g 0.50g
11334567 2 g 2g
11344567 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11354567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039621.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15336-98-8
Formula molecolare C14H28Sn
Molecular Weight (g/mol) 315.088
Numero MDL MFCD00014944
InChI Key LCGVYMRFNOWPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diallyldibutyltin, diallyldibutylstannane, dibutylbis prop-2-en-1-yl stannane, diallyl dibutyl stannane, diallyldi-n-butyltin, acmc-1bvvj, dibutyl-bis prop-2-enyl stannane
PubChem CID 84873
IUPAC Name dibutyl-bis(prop-2-enyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CC=C)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Diallyldibutyltin
Densità 1.1002 g/mL
Punti di ebollizione 81°C (0.2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5
Quantità 0.5 g
Numero UN UN2788
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 315.07
Forma fisica Liquid