Learn More
Diallylmethylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15336713
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
2424-01-3
C7H13N
111.18
2424-01-3
C7H13N
111.18
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Diallylmethylamine
Densità 0.7890g/mL
Punti di ebollizione 111.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.789
Sinonimo diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
InChI Key WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(CC=C)CC=C
IUPAC Name N-methyl-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amine
PubChem CID 75501
Peso formulazione 111.18
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diallylmethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.