Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporti per clip per sacchetti per dialisi
Codice prodotto. 15585594
Cambia vista
Click to view available options
Autoclavabile:
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autoclavabile Dimensione della confezione
15585594 Sì pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15585594 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F182370000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    17.41€ / pezzi 6
    Risparmia 10.69€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Robusto supporto per la sospensione di sacchetti per dialisi in becher o caraffe
  • Clip robuste per sospensione di sacchetti per dialisi in becher o caraffe grandi con spessore parete fino a 0.63 cm (0.25 pollici)
  • I sacchetti scorrono facilmente nella fessura e il supporto può essere quindi agganciato al bordo del contenitore
  • La superficie liscia in polipropilene può essere contrassegnata con numeri di sequenza per l'identificazione
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Product Type Clip per sacchetti per dialisi
Autoclavabile Sì
Colore naturale
Sterilità Non sterile