Learn More
Diamide, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11457880 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11457880 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210152701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    239.40€ / 1g
    Risparmia 12.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Identificatori chimici
CAS 10465-78-8
Formula molecolare C6H12N4O2
Molecular Weight (g/mol) 172.188
InChI Key VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Sinonimo diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC Name (3E)-3-(dimethylcarbamoylimino)-1,1-dimethylurea
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Specifica
Quantità 1 g